About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H16N4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
284.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1N[C@@H](Cc2cnc[nH]2)C(=O)N[C@H]1Cc3ccccc3