문서
C2252
Sigma-Aldrich
Z-Ile-Pro
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H26N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
362.42
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
형태
solid
기술
ligand binding assay: suitable
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(C1CCCN1C([C@@]([C@H](C)CC)([H])NC(OCC2=CC=CC=C2)=O)=O)=O
InChI
1S/C19H26N2O5/c1-3-13(2)16(17(22)21-11-7-10-15(21)18(23)24)20-19(25)26-12-14-8-5-4-6-9-14/h4-6,8-9,13,15-16H,3,7,10-12H2,1-2H3,(H,20,25)(H,23,24)
InChI key
ABVHKUUPJNVPLM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable