문서
C2165
Supelco
Chlophedianol hydrochloride
동의어(들):
2-Chloro-α-(2-dimethylaminoethyl)benzhydrol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H20ClNO · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
326.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
SMILES string
Cl.CN(C)CCC(O)(c1ccccc1)c2ccccc2Cl