Key Documents
C2125
Sigma-Aldrich
Methyl decanoate
Sigma Grade, ~99%
동의어(들):
Capric acid methyl ester, Decanoic acid methyl ester, Methyl caprate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)8COOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
186.29
Beilstein:
1759170
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
Grade
Sigma Grade
분석
~99%
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
108 °C/10 mmHg
224 °C (lit.)
mp
−14-−11 °C (lit.)
density
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
230.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
110.5 °C - Pensky-Martens closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter