주요 문서
C2055
Sigma-Aldrich
Carassin
≥97% (HPLC)
동의어(들):
Ser-Pro-Ala-Asn-Ala-Gln-Ile-Thr-Arg-Lys-Arg-His-Lys-Ile-Asn-Ser-Phe-Val-Gly-Leu-Met-NH2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C103H175N35O27S
CAS Number:
Molecular Weight:
2367.77
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥97% (HPLC)
구성
Peptide content, ~65%
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(Cc1cnc[nH]1)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C(N)CO)C(C)CC)C(C)O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NCC(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCSC)C(N)=O
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable