Merck
C1938
5β-Cholanic acid-3α-ol-6-one
동의어(들):
3α-Hydroxy-6-oxo-5β-cholan-24-oic acid, 6-Ketolithocholic acid
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C24H38O4
CAS 번호:
Molecular Weight:
390.56
UNSPSC Code:
12352200
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)