문서
C1878
Sigma-Aldrich
N-Chloroacetyl-L-tyrosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H12ClNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
257.67
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)CCl