주요 문서
C1864
Sigma-Aldrich
Anti-Calpain-7 (Domain III, C-Terminal), Large Subunit antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous glycerol solution
종 반응성
mouse, rat, human
농도
~1 mg/mL
기술
western blot: 1:1,000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CAPN7(23473)
mouse ... Capn7(12339)
rat ... Capn7(306260)
면역원
synthetic peptide corresponding to the carboxy-terminal end of domain III of the large subunit of human calpain 7 (capn-7, PaIBH).
물리적 형태
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline containing 50% glycerol and 0.05% sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)