solid
광학 활성
[α]25/D −62.5°, c = 1.0 in H2O(lit.)
약물 제어
USDEA Schedule II
색상
white
solubility
H2O: soluble
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.OS(=O)(=O)c1cccc2c(cccc12)S(O)(=O)=O.COC(=O)[C@@H]3C4CCC(C[C@@H]3c5ccc(F)cc5)N4C
InChI
1S/C16H20FNO2.C10H8O6S2.H2O/c1-18-12-7-8-14(18)15(16(19)20-2)13(9-12)10-3-5-11(17)6-4-10;11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16;/h3-6,12-15H,7-9H2,1-2H3;1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);1H2/t12-,13+,14+,15-;;/m0../s1
InChI key
XSJPWVYASBDEJI-YEVYTSHMSA-N
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges