Key Documents
C1128
Sigma-Aldrich
N-Chloroacetyl-L-leucine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H14ClNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
207.65
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)CCl)C(O)=O