주요 문서
C1004
SAFC
Cholesteryl propyl ether
동의어(들):
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-propyl ether, 3β-Propoxy-5-cholestene, 5-Cholesten-3β-ol 3-propyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
저장 온도
−20°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)