Merck
C0806
CM-Cellulose
fibers
동의어(들):
Carboxymethyl cellulose
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
CAS 번호:
UNSPSC Code:
47101511
MDL number:
eCl@ss:
33050202
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
form
fibers
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4)
InChI key
VJHCJDRQFCCTHL-UHFFFAOYSA-N
Application
CM Cellulose products are used in protein chromatography, ion exchange chromatography and cation exchange media. CM Cellulose has been used in studies to inform the suppressed proliferation of hepatoma and leukemic cells and the inhibition of the human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1).
저장 등급
11 - Combustible Solids
무슨 일이 일어나고 있는 걸까?
WGK 1
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
개인 보호 장비(PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)