콘텐츠로 건너뛰기
Merck
모든 사진(1)

주요 문서

C0519

Sigma-Aldrich

α-Chloro-δ-guanidino-n-valeric acid hydrochloride

로그인조직 및 계약 가격 보기


About This Item

실험식(Hill 표기법):
C6H12ClN3O2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
230.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:

SMILES string

Cl.NC(=N)NCCC[C@H](Cl)C(O)=O


가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:

시험 성적서(COA)

Lot/Batch Number

적합한 버전을 찾을 수 없으신가요?

특정 버전이 필요한 경우 로트 번호나 배치 번호로 특정 인증서를 찾을 수 있습니다.

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.