주요 문서
C0420
Sigma-Aldrich
Z-Gln-ONp
동의어(들):
N-α-Cbz-L-glutamine p-nitrophenyl ester, Z-L-glutamine 4-nitrophenyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH2COCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOC6H4NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
401.37
Beilstein:
1897385
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
NC(=O)CCC(NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Oc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C19H19N3O7/c20-17(23)11-10-16(21-19(25)28-12-13-4-2-1-3-5-13)18(24)29-15-8-6-14(7-9-15)22(26)27/h1-9,16H,10-12H2,(H2,20,23)(H,21,25)
InChI key
KIVQPDPRDVIJDJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)