문서
C0293
Sigma-Aldrich
Cytidine-2-14C
aqueous solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H13N3O5
CAS Number:
Molecular Weight:
243.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
형태
aqueous solution
라벨링 범위
40-60 mCi per mmol
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1)C2OC(CO)C(O)C2O
포장
serum bottle