주요 문서
BR36666
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask with serialized numbers, PP stopper
capacity 100 mL, joint: ST/NS 12/16, polypropylene stopper, accuracy: 0.04 mL, clear glass
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
material
clear glass
polypropylene stopper
조인트
joint: ST/NS12/16
특징
supplementary to DIN range
포장
pkg of 12 ea
제조업체/상표
BRAND 27452
측정 범위
accuracy: 0.04 mL
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Volumetric flasks according to DIN EN ISO 1042, Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3. Supplied with a square-grip PP stopper. Marks and inscriptions in high contast blue enamel.All BLAUBRAND(R) volumetric flasks are supplied with a batch numb
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)