주요 문서
BR27466
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette with serialized numbers, calibrated to deliver (TD, EX) type 3 (zero on top)
capacity 50 mL, type 3 (zero on top), subdivision, 0.5 mL, suitable for cotton plugs
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
material
AR-Glass
특징
graduation
subdivision 0.5 mL
according to DIN 12 697
supplementary to DIN range
포장
pkg of 12 ea
제조업체/상표
BRAND 27452
측정 범위
accuracy: 0.05 mL
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
AR-Glass(R), DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), totoal delivery. Graduations and inscriptions in high contrast blue enamel.
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)