주요 문서
BMSIPD1196MP
Sigma-Aldrich
Toughened Genomics 96 Deep Well Plate for BeadBlaster 96
polyethylene, capacity 2 mL, pack of 1 ×
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.15
material
polyethylene
제조업체/상표
Benchmark Scientific IPD1196-MP
포장
pack of 1 ×
용량
2 mL
호환성
BeadBlaster 96
일반 설명
Toughened polyethylene 96 square well genomics plate. 2.0 mL per well.
애플리케이션
genomics
특징 및 장점
  • Toughened
  • Deep well
법적 정보
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)