특징
for 180L CO2 Incubators (H3565-180, 180HD, 180HDO2 only)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific H3565-180-LCI
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The (patent pending) IncuView LCI (Live Cell Imaging) technology for viewing cells in “real time” is an internal microscope and large, external display that allows cells to be viewed without removal from the incubator, eliminating the inherent temperature fluctuations and risk of contamination. Cells are easily viewed on the large, integrated display or viewed locally or remotely with a wifi enabled phone, tablet or computer. Cell viewing requires the IncuView Integrated Microscope Shelf.
특징 및 장점
Live cell imaging of samples in incubator, remote viewing
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.