주요 문서
BM991.7705.01
B Medical MT12
Transport Device (Box)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103025
material
polyethylene device
특징
CE compliant: no
CSA approved
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
B Medical Systems
용량
0.85 ft3
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
일반 설명
0.85 cu.ft., Passive, Transport Box, Capacity: (15) 450ml or (25) 270ml bag , Top Loading, Molded Polyethylene, Cold Life: up to 96.14 hrs. At +32°C /up to 56.5 hrs. At +43°C
애플리케이션
Cold Chain
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)