주요 문서
B9630
Sigma-Aldrich
Bromopyruvic acid
~98%
동의어(들):
3-Bromo-2-oxopropionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrCH2COCOOH
CAS Number:
Molecular Weight:
166.96
Beilstein:
1746786
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
~98%
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(=O)CBr
InChI
1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)
InChI key
PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N