주요 문서
B9541
SAFC
tert-Butoxy(chloro)diphenylsilane
≥97% (GC)
동의어(들):
tert-Butoxy-diphenylchlorosilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H19ClOSi
CAS Number:
Molecular Weight:
290.86
Beilstein:
5037778
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
≥97% (GC)
포함
~0.5% CaCO3 as stabilizer
density
1.076 g/mL at 20 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)O[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19ClOSi/c1-16(2,3)18-19(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
InChI key
MSZDOMFSWXWKTK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
132.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
56 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
Gillard, J.W., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 2602-2602 (1988)