주요 문서
B7795
Sigma-Aldrich
Biotinyl-Asp-Glu-Val-Asp-al
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H42N6O12S
CAS Number:
Molecular Weight:
686.73
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Affinity ligand for caspase 3 and for apopain.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)