주요 문서
B7502
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-naphthyl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H9BrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
265.10
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2cc(Br)ccc2c1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)