주요 문서
B7383
SAFC
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352200
저장 온도
2-8°C
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)