주요 문서
B7138
Supelco
Bispyrazolone
≥98%, crystalline
동의어(들):
3,3′-Dimethyl-1,1′-diphenyl-(4,4′-bi-2-pyrazoline)-5,5′-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H18N4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
346.38
Beilstein:
572787
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
분석
≥98%
양식
crystalline
색상
tan
적합성
suitable for determination of cyanide
SMILES string
CC1=NN(c2ccccc2)C(=O)C1C3C(C)=NN(c4ccccc4)C3=O
InChI
1S/C20H18N4O2/c1-13-17(19(25)23(21-13)15-9-5-3-6-10-15)18-14(2)22-24(20(18)26)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,1-2H3
InChI key
FORCWSNQDMPPOC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Epstein, J.
Analytical Chemistry, 19, 272-272 (1947)