주요 문서
B7126
Sigma-Aldrich
Boc-Ile-OH
동의어(들):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-isoleucine, Boc-L-isoleucine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH(CH3)CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
231.29
Beilstein:
1711700
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
mp
66-69 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-6-7(2)8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8-/m0/s1
InChI key
QJCNLJWUIOIMMF-YUMQZZPRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable