주요 문서
B6934
Sigma-Aldrich
BeKm-1
lyophilized powder, >98% (HPLC), recombinant, expressed in E. coli
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
재조합
expressed in E. coli
분석
>98% (HPLC)
양식
lyophilized powder
분자량
apparent mol wt ~4 kDa by SDS-PAGE
solubility
aqueous buffer: soluble
저장 온도
−20°C
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Thr-Asp-Ile-Lys-Cys-Ser-Glu-Ser-Tyr-Gln-Cys-Phe-Pro-Val-Cys-Lys-Ser-Arg-Phe-Gly-Lys-Thr-Asn-Gly-Arg-Cys-Val-Asn-Gly-Phe-Cys-Asp-Cys-Phe s-Asp-Cys-Phe [Disulfide bridges: 7-28, 13-33, 17-35]
생화학적/생리학적 작용
Specifically blocks ERG1 K+ channels.
기타 정보
Major component in Mesobuthus eupeus
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)