주요 문서
B6521
Sigma-Aldrich
2′-3′-O-(4-Benzoylbenzoyl)guanosine 5′-triphosphate triethylammonium salt
~95%
동의어(들):
Benzoylbenzoyl-GTP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H24N5O16P3
CAS Number:
Molecular Weight:
731.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
분석
~95%
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCN(CC)CC.NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COC(=O)c4ccc(c(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)c4)C(=O)c5ccccc5)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
기타 정보
Mixed isomers