주요 문서
B6005
Supelco
Batyl alcohol
≥98%
동의어(들):
1-O-Octadecyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1-octadecyl ether, DL-3-Octadecyloxy-1,2-propanediol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)17OCH2CH(OH)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
344.57
Beilstein:
1725677
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
분석
≥98%
mp
71-73 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCC(O)CO
InChI
1S/C21H44O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24-20-21(23)19-22/h21-23H,2-20H2,1H3
InChI key
OGBUMNBNEWYMNJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable