주요 문서
B5559
Sigma-Aldrich
BRL 52537 hydrochloride
>98% (HPLC)
동의어(들):
(±)-1-(3,4-Dichlorophenyl)acetyl-2-(1-pyrrolidinyl)methylpiperidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H24N2OCl2 · HCl
Molecular Weight:
391.76
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
>98% (HPLC)
색상
off-white
solubility
methanol: soluble ~18 mg/mL at 60 °C
DMSO: insoluble
H2O: insoluble
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Clc1ccc(CC(=O)N2CCCCC2CN3CCCC3)cc1Cl
유전자 정보
생화학적/생리학적 작용
κ/μ opioid receptor agonist.
법적 정보
Sold for research purposes under agreement from Glaxo­Smith­Kline
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable