주요 문서
B5042
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylammonium tetrachloroiodate
≥98% (titration)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2N(ICl4)(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
418.96
Beilstein:
4619219
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
≥98% (titration)
SMILES string
Cl[I-](Cl)(Cl)Cl.C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.Cl4I/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-5(2,3)4/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI key
IBXYFQYYVRYALP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
문서 라이브러리 방문
Kajigaeshi, S., et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 63, 941-941 (1990)