주요 문서
B5005
Sigma-Aldrich
Behenoyl chloride
≥99%
동의어(들):
Docosanoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)20COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
359.03
Beilstein:
1792888
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥99%
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C22H43ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3
InChI key
QTHQYNCAWSGBCE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Sealed ampule.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)