주요 문서
B3378
Supelco
Bentonite
동의어(들):
Montmorillonite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
23201100
SMILES string
O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)