주요 문서
B2886
Sigma-Aldrich
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate
동의어(들):
BOP, BOP Reagent, Castros reagent
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H22F6N6OP2
CAS Number:
Molecular Weight:
442.28
Beilstein:
4287025
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
mp
>130 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)[P+](On1nnc2ccccc12)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H22N6OP.F6P/c1-15(2)20(16(3)4,17(5)6)19-18-12-10-8-7-9-11(12)13-14-18;1-7(2,3,4,5)6/h7-10H,1-6H3;/q+1;-1
InChI key
MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Activating reagent for synthesis of peptides and amino acid derivatives
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
Castro, B, et al.
Tetrahedron Letters, 1219, 1219-1219 (1975)