주요 문서
B2876
Sigma-Aldrich
O-Benzyl-DL-serine
동의어(들):
(±)-2-Amino-3-benzyloxypropionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2OCH2CH(NH2)COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
195.22
Beilstein:
3204905
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
SMILES string
NC(COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
InChI key
IDGQXGPQOGUGIX-UHFFFAOYSA-N