문서
B2397
Sigma-Aldrich
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
동의어(들):
α-D-GlcNAc-1→OCH2Ph, Benzyl N-acetyl-α-D-glucosaminide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H21NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
311.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OCc2ccccc2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable