주요 문서
B2280
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-L-fucopyranoside
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H15BrClNO5
CAS Number:
Molecular Weight:
392.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
분석
≥98%
양식
solid
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO5/c1-5-11(18)12(19)13(20)14(21-5)22-8-4-17-7-3-2-6(15)10(16)9(7)8/h2-5,11-14,17-20H,1H3/t5-,11+,12+,13-,14+/m0/s1
InChI key
ZMYJTGDNFZJYFN-FAKBCLHFSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)