주요 문서
B2026
Sigma-Aldrich
des-Pro2-Bradykinin
≥97% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C45H66N14O10
CAS Number:
Molecular Weight:
963.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥97% (HPLC)
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
SMILES string
NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)NCC(=O)NC(Cc2ccccc2)C(=O)NC(CO)C(=O)N3CCCC3C(=O)NC(Cc4ccccc4)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
유전자 정보
mouse ... Tac1(21333)
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg
생화학적/생리학적 작용
Potentiates activity on bradykinin-induced contraction of guinea pig ileum and hypertension in rats
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Potentiating effects of bradykinin-related substances on bradykinin-induced contraction of guinea pig ileum and hypotension in rats.
M Naruse et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 29(11), 3369-3374 (1981-11-01)