문서
B1133
Sigma-Aldrich
Behenic anhydride
~98%
동의어(들):
Docosanoic anhydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C44H86O3
CAS Number:
Molecular Weight:
663.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
분석
~98%
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC