문서
B1027
Sigma-Aldrich
3H-1,2-Benzodithiol-3-one 1,1-dioxide
≥95%
동의어(들):
Beaucage reagent
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H4O3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
200.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥95%
mp
103-107 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1SS(=O)(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H4O3S2/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)12(9,10)11-7/h1-4H
InChI key
JUDOLRSMWHVKGX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
For synthesis of S-oligonucleotides (phosphorothioates).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable