Key Documents
B0503
Sigma-Aldrich
Bufotenine Monooxalate Salt: monohydrate
동의어(들):
3-(Dimethylamino)ethyl-5-hydroxyindole, 5-Hydroxy-N,N-dimethyltryptamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
형태
solid
Quality Level
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable