분자량
antigen ~32 kDa
종 반응성
mouse, rat, human
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:8,000 using trypsin-treated sections of rat spleen
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using lysate from 4-6x105 human THP-1/Raji cells
microarray: suitable
western blot: 1:500 using whole extract of human THP-1/ Raji cells and mouse NIH3T3 fibroblasts
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... BCL10(8915)
mouse ... Bcl10(12042)
rat ... Bcl10(83477)
면역원
synthetic peptide corresponding to the human Bcl-10 sequence (amino acids 1-17) conjugated to KLH.
물리적 형태
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% BSA and 15 mM sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.