주요 문서
AXYOTF180RS
Pipette tips for "OASIS" automated liquid handling system
capacity 180 μL, filtered, clear, sterile
동의어(들):
pipet tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
material
clear
무균
γ-irradiated
sterile
특징
filtered robotic pipet tips
포장
case of 960 tips racked
제조업체/상표
Axygen Inc
Corning
용량
180 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Browse all pipette tips