주요 문서
AXYFXF384XLRS
Pipette filter tips for Beckman® FX Robotics System
extra long, racked, capacity 30 μL, pkg of 5x3840tips/cs, clear, sterile
동의어(들):
pipet tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121601
NACRES:
NB.02
용량:
30 μL
무균:
sterile
포장:
pkg of 5x3840tips/cs
제조업체/상표:
Axygen Inc FXF-384-XL-R-S
Corning
무균
sterile
제조업체/상표
Axygen Inc FXF-384-XL-R-S
Corning
포장
pkg of 5x3840tips/cs
용량
30 μL
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)