분자량
monoisotopic mol wt 1692.81 Da
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Protein-AQUA™ is a powerful, enabling technology that facilitates focused, quantitative studies of not only specific protein expression, but specific amino acid modification as well, using stable-isotope–labeled peptides and mass spectrometry.
법적 정보
This method was developed by Dr. Steve Gygi and colleagues at Harvard Medical School. Limited use of this method is permitted under a licensing arrangement with Harvard Medical School.
AQUA is a trademark of Harvard Medical School
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.