분자량
monoisotopic mol wt 1404.652 Da
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... ERBB2(2064)
mouse ... Erbb2(13866)
애플리케이션
Protein-AQUA™ is a powerful, enabling technology that facilitates focused, quantitative studies of not only specific protein expression, but specific amino acid modification as well, using stable-isotope–labeled peptides and mass spectrometry.
법적 정보
This method was developed by Dr. Steve Gygi and colleagues at Harvard Medical School. Limited use of this method is permitted under a licensing arrangement with Harvard Medical School.
AQUA is a trademark of Harvard Medical School
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.