주요 문서
APREST94645
Sigma-Aldrich
PrEST Antigen COMMD4
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
동의어(들):
FLJ20452
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
재조합
expressed in E. coli
제품 라인
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
분석
>80% (SDS-PAGE)
양식
buffered aqueous solution
분자량
predicted mol wt 26 kDa
정제법
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
농도
≥0.5 mg/mL
서열 기록
CSLRMNRLAGVGWRVDYTLSSSLLQSVEEPMVHLRLEVAAAPGTPAQPVAMSLSADKFQVLLAELKQAQTLMSSLG
Ensembl | 인체 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... COMMD4(54939)
일반 설명
N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G)
애플리케이션
Suitable as a blocking agent and positive assay control using corresponding antibodies.
결합
Corresponding Antibodies HPA039935
물리적 형태
Solution in 1 M urea-PBS, pH 7.4
저장 및 안정성
Store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
기타 정보
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
법적 정보
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)