주요 문서
ADS41045-EP
Adapter for Eppendorf® S-4-104
holds 24 x 0.5 mL vessels, for IsoRack, pack of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
특징
holds 24 x 0.5 mL vessels
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022638980 (NA)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with MTP/Flex buckets (Plate buckets)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)