주요 문서
ADF356302S-EP
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 2.6 - 7 mL round-bottom tube, small rotor bore, small rotor bore, pack of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
특징
holds 1 x 2.6 - 7 mL round-bottom tube, small rotor bore
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022654501 (NA)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)